Få mere at vide
KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ skæresikre handsker
Beskrivelse
Højt niveau af skæremodstand, samtidig med at det forbedrer fingerfærdighed, greb og komfort.
- Dyneema™ stof konstruktion
- Purple Nitrile belagte fingerspidser
- Fleksibel prikket håndflade
- Ambidekstrøs
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Nitril prikker |
| Farve | Hvid, Lilla |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A3 |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Dyneema |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | EN 388 |
| Til brug med (applikation) | Glas/metalhåndtering, papirfremstilling og montering af biler/fly |
| Vis mere |