Få mere at vide
KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ skæresikre handsker
Artikelnummer. 11710674
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11710674 11 12 par
11873480 7 12 par
11883480 8 12 par
11893480 9 12 par
11803490 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11710674 Leverandør KleenGuard™ Leverandørnr. 97434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1429.90 DKK
    761.64 DKK / 12 par
    Spare 668.26 DKK
    46% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Skærebestandige handsker er konstrueret af behageligt, åndbart stof og har lilla tilspidset belægning på fingerspidserne for ekstra fingerfærdighed.
Højt niveau af skæremodstand, samtidig med at det forbedrer fingerfærdighed, greb og komfort.
  • Dyneema™ stof konstruktion
  • Purple Nitrile belagte fingerspidser
  • Fleksibel prikket håndflade
  • Ambidekstrøs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Nitril prikker
Farve Hvid, Lilla
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Dyneema
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard EN 388
Til brug med (applikation) Glas/metalhåndtering, papirfremstilling og montering af biler/fly
Handske manchet stil Strikke
Model- 97434
Serie Kleenguard™ G60