Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ G40 sort polyurethan belagt Nylon Handsker
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
60 par
Beskrivelse
- Generelle beskyttelseshandsker designet til opgaver, der kræver høj fingerfærdighed og finmotorik
- Tyndt mil design giver taktil følsomhed, ideel til at udføre sarte opgaver
- Sømløs strikket nylonbagside forbedrer holdbarheden og giver modstand mod rifter og slid
- Mørk farve er ideel til at skjule snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Belagt område | Palm, Fingre |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Sømløse strikhandsker |
| Størrelse | X-Large |
| Stil | Fuldhåndshandske |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af små dele, præcisionssamling og inspektion |
| Vis mere |