Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ M7 Ansigtsslør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3641094
Fastgørelsestype:
Pandebånd
Snaps
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. 12668865
Brand: Kimtech™ 62757
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansigtsslør til engangsbrug med strikkede pandebånd eller trykknapper er konstrueret af lavfnugende polyethylenfilm. Tildækket næsestykke giver øget komfort. Velegnet til ISO Klasse 7 eller højere renrumsmiljøer.
  • Konstrueret af lavfnugende polyethylenfilm
  • Tildækket næsestykke for at give øget komfort
  • Ultralydsbinding for højere produktintegritet
  • Latex og silikone fri
  • Bakterie- og partikelfiltrering for at undgå forurening
  • Velegnet til brug i ISO 7 eller højere renrum
Tekniske data
Produkttype Renrum ansigtsslør
Farve Hvid
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale Polyester
Størrelse Standard
Sterilitet Ikke steril
Stil Slør
Renrumsklasse Klasse 10.000 (ISO 7)
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38.1 cm
Model- 62757
Emballagetype Dobbeltpose
Serie Kimtech™ M7