Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ M7 Ansigtsslør
Fastgørelsestype:
Pandebånd
Snaps
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Beskrivelse
Ansigtsslør til engangsbrug med strikkede pandebånd eller trykknapper er konstrueret af lavfnugende polyethylenfilm. Tildækket næsestykke giver øget komfort. Velegnet til ISO Klasse 7 eller højere renrumsmiljøer.
- Konstrueret af lavfnugende polyethylenfilm
- Tildækket næsestykke for at give øget komfort
- Ultralydsbinding for højere produktintegritet
- Latex og silikone fri
- Bakterie- og partikelfiltrering for at undgå forurening
- Velegnet til brug i ISO 7 eller højere renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrum ansigtsslør |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Snaps |
| Materiale | Polyester |
| Størrelse | Standard |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Slør |
| Renrumsklasse | Klasse 10.000 (ISO 7) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Inkluderer | Snaps i rustfrit stål |
| Vis mere |