Få mere at vide
Kimtech™ G3 ikke-sterile latex renrumshandsker
Beskrivelse
- 100% latex
- Lavt restproteinindhold
- Teksturerede håndflader og fingerspidser for et sikkert greb
- Perlemanchet hjælper med at forhindre nedrulning
- 12 tommer længde, ambidextrous
- Anbefales til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer
- Dobbelt pose med etui
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kat III i henhold til (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.22 mm |
| Vis mere |