Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ G80 nitril kemikalieresistente handsker
Artikelnummer. p-4077964
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
12 par
60 par
Hver
Pakke med 120
Artikelnummer. 15326758
Brand: KleenGuard™ 94445
Grønne, håndspecifikke handsker giver maksimal beskyttelse mod kemiske og mekaniske farer. KleenGuard™ G80 nitril kemikalieresistente handsker inkluderer forbedret, mere ensartet bomuldsflokfor for ekstra komfort.
  • Håndspecifikke latexfrie handsker beskytter hænderne mod kemiske eller mekaniske farer
  • Diamantprægede fingerspidser giver forbedret vådt og tørt greb
  • Flockforet for nem påføring og ekstra komfort ved længere tids brug
  • Forbedret AQL på 0,65 versus 1,5, hvilket resulterer i færre nålehuller
  • Modificeret nitrilformulering for mere holdbarhed og forbedret kemisk resistens.
  • Fås nu i 5 bulkpakkede polyposer kontra individuelt indpakkede par
  • Ideel til: at give PPE kategori 3 beskyttelse, niveau 4 slidstyrke og holdbarhed i fremstilling, transport, konstruktion, landbrugsrengøring og rengøringsarbejde ved håndtering af kemikalier, olier, fedt, syrer, ætsende stoffer eller opløsningsmidler
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0120, EN 374-3
Kloreret No
Farve Green
Fingertykkelse (engelsk) 15 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.38 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 15.7 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.4 mm
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse Small
Tykkelse (engelsk) 15 mil
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Til brug med (applikation) Acids, bases, Solvents and Caustics
Greb design Rough
Liner materiale Cotton Flock
Foring Lined
Model- 94445
Serie KleenGuard™ G80
Længde (engelsk) 13 in.
Længde (metrisk) 33 cm