Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ G80 nitril kemikalieresistente handsker
Artikelnummer. 11780654
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
12 par
60 par
Pakke med 120
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11780654 2X-stor 12 par
11730654 Lille 12 par
11740654 Medium 12 par
11750654 Større 12 par
12601496 Større 60 par
15386758 Større Pakke med 120
11770654 X-Large 12 par
15306768 X-Large Pakke med 120
15316768 2X-stor Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11780654 Leverandør KleenGuard™ Leverandørnr. 94449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.90 DKK
    265.91 DKK / 12 par
    Spare 128.99 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Grønne, håndspecifikke handsker giver maksimal beskyttelse mod kemiske og mekaniske farer. KleenGuard™ G80 nitril kemikalieresistente handsker inkluderer forbedret, mere ensartet bomuldsflokfor for ekstra komfort.
  • Håndspecifikke latexfrie handsker beskytter hænderne mod kemiske eller mekaniske farer
  • Diamantprægede fingerspidser giver forbedret vådt og tørt greb
  • Flockforet for nem påføring og ekstra komfort ved længere tids brug
  • Forbedret AQL på 0,65 versus 1,5, hvilket resulterer i færre nålehuller
  • Modificeret nitrilformulering for mere holdbarhed og forbedret kemisk resistens.
  • Fås nu i 5 bulkpakkede polyposer kontra individuelt indpakkede par
  • Ideel til: at give PPE kategori 3 beskyttelse, niveau 4 slidstyrke og holdbarhed i fremstilling, transport, konstruktion, landbrugsrengøring og rengøringsarbejde ved håndtering af kemikalier, olier, fedt, syrer, ætsende stoffer eller opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0120
Kloreret Nej
Applikationer Industrial
Farve Grøn
Finger Thickness (English) 15 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.38 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 15,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.4 mm
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 2X-stor
Tykkelse (engelsk) 15 mio
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Syrer, baser, opløsningsmidler og ætsende stoffer
Greb design Ru
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 94449
Serie KleenGuard™ G80
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 33 cm