Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ G80 nitril kemikalieresistente handsker
Beschreibung
- Håndspecifikke latexfrie handsker beskytter hænderne mod kemiske eller mekaniske farer
- Diamantprægede fingerspidser giver forbedret vådt og tørt greb
- Flockforet for nem påføring og ekstra komfort ved længere tids brug
- Forbedret AQL på 0,65 versus 1,5, hvilket resulterer i færre nålehuller
- Modificeret nitrilformulering for mere holdbarhed og forbedret kemisk resistens.
- Fås nu i 5 bulkpakkede polyposer kontra individuelt indpakkede par
- Ideel til: at give PPE kategori 3 beskyttelse, niveau 4 slidstyrke og holdbarhed i fremstilling, transport, konstruktion, landbrugsrengøring og rengøringsarbejde ved håndtering af kemikalier, olier, fedt, syrer, ætsende stoffer eller opløsningsmidler
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0120, EN 374-3 |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Grøn |
| Finger Thickness (English) | 15 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 15,7 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?