Få mere at vide
KleenGuard™ G60 mellem-duty polyurethanbelagte skæresikre handsker
Artikelnummer. 15480480
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15480480 Lille 12 par
15410490 Medium 12 par
15430490 Større 12 par
15450490 X-Large 12 par
15480490 2X-stor 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15480480 Leverandør KleenGuard™ Leverandørnr. 13823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.70 DKK
    626.66 DKK / 12 par
    Spare 344.04 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KleenGuard™ G60 Medium Duty polyurethan-coated, skærebestandige handsker er konstrueret af polyethylenfibre med ultrahøj molekylvægt for at forbedre åndbarheden og give ANSI Klippeniveau 3 beskyttelse.
  • Konstrueret af ultra-høj molekylvægt polyethylen (UHMWPE) fibre for at give åndbarhed og beskyttelse
  • Polyurethanbelagt håndflade og fingre forbedrer fingerfærdighed og greb
  • Separate højre og venstre handsker i et par giver en tætsiddende pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse Lille
EN388 Standard EN 388
Til brug med (applikation) Montering, plast, lette råvarer
Handske manchet stil Strikke
Model- 13823
Serie KleenGuard™ G60
Garnmåler 13
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm