Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ G60 Medium Duty polyurethan-coated skærebestandige handsker
Artikelnummer. 15430490
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15430490
Brand: KleenGuard™ 13825
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KleenGuard™ G60 Medium Duty polyurethan-coated, skærebestandige handsker er konstrueret af polyethylenfibre med ultrahøj molekylvægt for at forbedre åndbarheden og give ANSI Klippeniveau 3 beskyttelse.
  • Konstrueret af ultra-høj molekylvægt polyethylen (UHMWPE) fibre for at give åndbarhed og beskyttelse
  • Polyurethanbelagt håndflade og fingre forbedrer fingerfærdighed og greb
  • Separate højre og venstre handsker i et par giver en tætsiddende pasform
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse Større
EN388 Standard EN 388
Til brug med (applikation) Montering, plast, lette råvarer
Handske manchet stil Strikke
Model- 13825
Serie KleenGuard™ G60
Garnmåler 13
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Længde (metrisk) 25 cm