Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Tall-Form Beakers, with spout
Artikelnummer. 31925057
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
31925057 300 mL -
11740704 300 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925057 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 14030300
With spout for easy pouring.
  • Matte-finish marking spot
  • Graduated to indicate approximate volumes
  • Berzelius style with flared top, reinforcing bead
Overholdelse
Designed from ASTM™ E 960 Type III (with spout) and Type IV (without spout) requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 10.14 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 2.51 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 6.4 cm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) For Performing Titrations
Graduation Range 25 to 250 mL
Højde (engelsk) 4.64 in.
Højde (metrisk) 11.8 cm
Inkluderer Tud
Inkrementer 25 mL
Etikettype Markering af mat finish
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960, Type III, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
Skala Dobbelt hvidskala
Stil Tall Flared Top