Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Tall-Form Beakers, with spout
Kapacitet (metrisk):
300 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
With spout for easy pouring.
- Matte-finish marking spot
- Graduated to indicate approximate volumes
- Berzelius style with flared top, reinforcing bead
Overholdelse
Designed from ASTM™ E 960 Type III (with spout) and Type IV (without spout) requirements
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 10.14 oz. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2.51 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.4 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | For Performing Titrations |
| Graduation Range | 25 to 250 mL |
| Højde (engelsk) | 4.64 in. |
| Højde (metrisk) | 11.8 cm |
| Inkluderer | Tud |
| Vis mere |