Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Genanvendelige rør med gummiforet skruelåg
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 192
Pakke med 24
Pakke med 288
Beskrivelse
Sort phenolhætte med inert gummiforing
- Hvid markeringsplet
- Kat. Nr. 14-930C rør er egnet til bestemmelse af insulin i henhold til Alving, Rubin og Millors metode ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E982, Type VI, Klasse A |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 160 ml |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Etikettype | Markeringssted |
| Liner materiale | Gummi |
| Trådstørrelse | 38-430 |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| Vis mere |