Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Genanvendelige rør med gummiforet skruelåg
Artikelnummer. 11738283
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 192
Pakke med 24
Pakke med 288
Artikelnummer. 11738283
Brand: DWK Life Sciences 4506625200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort phenolhætte med inert gummiforing
  • Hvid markeringsplet
  • Kat. Nr. 14-930C rør er egnet til bestemmelse af insulin i henhold til Alving, Rubin og Millors metode ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E982, Type VI, Klasse A
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Borosilikatglas
Etikettype Markeringssted
Liner materiale Gummi
Trådstørrelse 24-410
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg