Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Genanvendelige rør med gummiforet skruelåg
Artikelnummer. 11728283
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 192
Pakke med 24
Pakke med 288
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse unitSize
11728283 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 Pakke med 144
11738283 25 mm 200 mm 70 ml 24-410 Pakke med 144
11768263 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 Pakke med 288
11708273 20 mm 150 mm 30 ml 18-415 Pakke med 192
11748283 38 mm 200 mm 160 ml 38-430 Pakke med 24
11778263 16 mm 125 mm 16 ml 15-415 Pakke med 288
11788263 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 Pakke med 288
11758263 13 mm 100 mm 8 ml 13-415 Pakke med 288
11798263 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 Pakke med 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11728283 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4506625150
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort phenolhætte med inert gummiforing
  • Hvid markeringsplet
  • Kat. Nr. 14-930C rør er egnet til bestemmelse af insulin i henhold til Alving, Rubin og Millors metode ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E982, Type VI, Klasse A
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Etikettype Markeringssted
Liner materiale Gummi
Trådstørrelse 24-410
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Genanvendeligt reagensglas