Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Genanvendelige rør med PTFE-beklædt gummiforet skruelåg
Product Code. 11828452
Click to view available options
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
24-410
Unit Size:
Pakke med 144
Pakke med 192
Pakke med 288
Product Code. 11828452
Brand: DWK Life Sciences 45066A16150
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sort phenolhætte med PTFE-beklædt gummibeklædning
  • Hvid markeringsplet
  • Sort phenol hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ASTM E982, Type VI, Klasse B
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Etikettype Markeringssted
Liner materiale PTFE, gummi
Trådstørrelse 15-415
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Genanvendeligt reagensglas