Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Genanvendelige rør med PTFE-beklædt gummiforet skruelåg
Beskrivelse
Sort phenolhætte med PTFE-beklædt gummibeklædning
- Hvid markeringsplet
- Sort phenol hætte
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E982, Type VI, Klasse B |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Etikettype | Markeringssted |
| Liner materiale | PTFE, gummi |
| Trådstørrelse | 24-410 |
| Vis mere |