Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Præcisionsboreburetter med PTFE stophane
Artikelnummer. p-47473
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12201368
Brand: DWK Life Sciences 17027F50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
No. 2 PTFE stopcock and KimKap™ dust cap.
Klasse A
  • Præcisionsrør
  • Holdbar hvid skala
  • Permanent mærket med individuelt serienummer
  • Sælges i et etui med 1
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
  • Møde ASTM™ E 287
  • 4 1/2 tommer. (115 mm) leveringsskaft på 10 ml størrelse opfylder ASTM D 664
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 745 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Til brug med (applikation) Titreringer til generelle formål, der kræver sporbar volumetrisk nøjagtighed
Længde (engelsk) 29,33 tommer.
Inkluderer Støvhætte
Skala Hvid
Stophane Lige
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Volumen (metrisk) reservoir 0.1 mL
Type Bore Buret
Klasse Klasse A
Certificeringer/compliance ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694