Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Præcisionsboreburetter med PTFE stophane
Beskrivelse
Indeholder
nr. 2 PTFE stophane og KimKap™ støvhætte.
Klasse A
- Præcisionsrør
- Holdbar hvid skala
- Permanent mærket med individuelt serienummer
- Sælges i et etui med 1
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
- Møde ASTM™ E 287
- 4 1/2 tommer. (115 mm) leveringsskaft på 10 ml størrelse opfylder ASTM D 664
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 745 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Til brug med (applikation) | Titreringer til generelle formål, der kræver sporbar volumetrisk nøjagtighed |
| Længde (engelsk) | 29,33 tommer. |
| Inkluderer | Støvhætte |
| Skala | Hvid |
| Stophane | Lige |
| Stophane materiale | PTFE |
| Vis mere |