Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Medieflasker— Uuddannet
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Lukkestørrelse:
33-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Fås med (Kat. nr. 06-421-7) eller uden gradueringer
- 1000 ml størrelse har fingergreb støbt ind i sidevæggen og fås med to GPI-gevindstørrelser
- Alle flasker har gevindfinish
- Uden lukninger
Specifications
Specifications
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 2,7 tommer |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 147 mm |
| Højde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Lukkestørrelse | 33-430 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |