Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Griffin bæger
Artikelnummer. p-33607
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11796303
Brand: DWK Life Sciences 1400020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med tyk, perleformet, let udspilet top
  • With pouring spout
  • Matte-finish enameled marking spot
  • 20 to 4000mL sizes have white scales for approximate volume
  • Accurate to ±5%
  • Uniform, sturdy walls
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 960 Type I krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Kapacitet (engelsk) 0,67 oz.
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til måling og blanding af væsker
Graduation Range 5 to 15 mL
Inkluderer Tud
Inkrementer 5 mL
Etikettype Matte Finish Enamel Marking
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960, Type I
Skala Dobbelt hvidskala
Stil Griffin