Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Griffin bæger
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Med tyk, perleformet, let udspilet top
- With pouring spout
- Matte-finish enameled marking spot
- 20 to 4000mL sizes have white scales for approximate volume
- Accurate to ±5%
- Uniform, sturdy walls
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 960 Type I krav
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 1,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Til måling og blanding af væsker |
| Graduation Range | 5 to 25 mL |
| Inkluderer | Tud |
| Inkrementer | 10 mL |
| Etikettype | Matte Finish Enamel Marking |
| Mængde | 12 Pk. |
| Vis mere |