Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50 ml graduerede genanvendelige centrifugerør med tud
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- KIMAX™ rør med en kort tilspidset bund
- Gradueret og kalibreret til at indeholde
- Topfinishen er perlet for styrke og bearbejdet med en hældetud
- Skala og markeringsplet er holdbar hvid keramisk emalje
- Kapacitet 50 ml
- Max RCF 2000
- Rør OD 29mm, Længde 118mm
- Gradueringsintervaller (ml) 0-10 i 0,5, 10-50 i 1
- Tolerance (ml) 0 til 2 -± 0,2, over 2 til 10 -± 0,3, over 10 -± 0,5
- Tilfælde af 12
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | ASTM E438 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Laboratoriebrug |
| Tolerance | 0 til 2 -± 0,2, over 2 til 10 - 0,3, over 10 - 0,5 |
| Længde (metrisk) | 118 mm |
| Bund form | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 29 mm |
| Vis mere |