Få mere at vide
Kimble™ KIMAX™ 50mL graduerede genanvendelige centrifugerør med Pennyhead-prop
Artikelnummer. 11868452
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11868452
Brand: Kimble™ 45066A25200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KIMAX™ rør med en top færdig til at acceptere en standard konisk prop (medfølger)
  • Gradueret og kalibreret til at indeholde
  • Skala, legende og markeringsplet er holdbar hvid keramisk emalje
  • Kapacitet 50mL, Max RCF 2980
  • Rør OD 29mm, Længde uden prop 148mm
  • Gradueringsintervaller (ml) 0-10 i 0,5, 10-50 i 1
  • Tolerance (ml) 0 til 1 -± 0,075, over 1 til 2 -± 0,15, over 2 til 5 -± 0,30, over 5 til 10 -± 0,50
  • Standard konusprop 19, erstatningsprop er 850100
  • Hyldepakke med 6, æske med 12 stk
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Centrifuger ikke med prop i røret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438
Lukningsmateriale Glas
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Genanvendelig
Materiale Borosilikatglas
Stopper nummer 19
Tolerance 0 til 1 ml in± 0,075 ml,> 1 til 2 ml in± 0,15 ml,> 2 til 5 ml in± 0,3 ml,> 5 til 10 ml in± 0,5 ml
Længde (metrisk) 148 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 29 mm
Gradueringer 0 til 10 mL i trin på 0,5 mL, 10 til 50 mL i trin på 1 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 2980 x g