Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ GL 45 Media/Storage Bottles
Artikelnummer. 11780209
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
100 to 400mL
100 to 900mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11780209
Brand: DWK Life Sciences 14395500
Perfect for mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents
  • Autoclavable Type 1 borosilicate glass
  • Permanent white-enamel graduations and marking spots
  • Approx. 30mm I.D. GL 45 screw-thread opening
  • Linerless blue polypropylene cap autoclavable to 140°C (284°F) and replaceable, drip-free, clear polypropylene pour ring included
Ordreinfo
Cap and ring also sold separately; contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve White
Diameter (engelsk) 3.3 in.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.18 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Inkluderer Clear drip-free Polypropylene pouring ring
Materiale Borosilicate Glass (Type I)
Lukningsfarve Blue
Gradueringer 100 to 400mL
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Form Round
Højde (metrisk) 176 mm
Produkttype Media Bottle
Højde (engelsk) 6.9 in.
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 86 mm
Lukketype Screw Cap
Autoklaverbar Autoclavable