Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Almindelige engangsborosilikatglasrør
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
15 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
20 mm
Förpackningsstorlek
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivning
Velegnet til en række anvendelser og cellevaskeprocedurer.
- Disse førsteklasses kvalitetsrør har en robust, ensartet bund og ensartede længder
- Størrelserne 10 x 75 og 12 x 75 mm er velegnede til cellevaskeprocedurer
- Rørene er pakket i praktiske bakker, så de er nemme at bruge på bordplader og i skuffer
- Størrelsen på 6 x 50 mm omtales ofte som en“ Durham rør”
- Bakkerne er krympeindpakket i plastikfilm, med rør forbliver i konstant justering for at beskytte mod brud og kontaminering under transport
- Ingen markering plet
- Designet fra ASTM Specifikation E890
- Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
Beställningsinfo
Rør kommer i tilfælde af 1000 undtagen 14-957-96J og 14-957-96K, som kommer i tilfælde af 500.
Uppfyllande
Overholder ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse B glaskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 28,5 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Excellent chemical resistance against sodium leaching |
| Etikettype | Ingen |
| Emballage | Bakke |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Produkttype | Almindelig rør |