Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Almindelige engangsborosilikatglasrør
Artikelnummer. 11829933
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11829933 28,5 ml 150 mm 18 mm -
11835824 36 ml 150 mm 20 mm Pakke med 500
11819923 15 ml 100 mm 16 mm Pakke med 1000
11810084 23 ml 150 mm 16 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11829933 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7350018150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.10 DKK
    711.42 DKK / Pakke med 500
    Spare 130.68 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Velegnet til en række anvendelser og cellevaskeprocedurer.
  • Disse førsteklasses kvalitetsrør har en robust, ensartet bund og ensartede længder
  • Størrelserne 10 x 75 og 12 x 75 mm er velegnede til cellevaskeprocedurer
  • Rørene er pakket i praktiske bakker, så de er nemme at bruge på bordplader og i skuffer
  • Størrelsen på 6 x 50 mm omtales ofte som en“ Durham rør”
  • Bakkerne er krympeindpakket i plastikfilm, med rør forbliver i konstant justering for at beskytte mod brud og kontaminering under transport
  • Ingen markering plet
  • Designet fra ASTM Specifikation E890
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
Ordreinfo
Rør kommer i tilfælde af 1000 undtagen 14-957-96J og 14-957-96K, som kommer i tilfælde af 500.
Overholdelse
Overholder ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse B glaskrav
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse B
Kapacitet (metrisk) 28,5 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Form Cylindrical
Engangs Engangsbrug
Til brug med Excellent chemical resistance against sodium leaching
Etikettype Ingen
Emballage Bakke
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet No
Diameter (metrisk) 18 mm
Lukketype Not Included
Produkttype Almindelig rør
Bund form Round