Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Class A Cylinder with White Scale
Artikelnummer. 12757927
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12757927
Brand: DWK Life Sciences 20028W100
To deliver; Class A
  • Reverse graduations and size 4 bumper
  • Capacity, 100mL
  • Grad. Int., 5 to 100mL
  • H, 255mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varebeskrivelse Graduated 5 to 100mL
Base Type Hexagonal
Kalibrering To Deliver
Til brug med (udstyr) Safe Gard Bumper
Skala farve White
Form Round
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I
Klasse A
Højde (engelsk) 10.03 in.
Højde (metrisk) 255 mm
Tolerancemetrik ±0.4 mL
Type Graduated Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderer Safe Gard Bumper
Skala Dual
Gradueringer 1 mL
Underafdeling 1mL