Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Class A Cylinders
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Double metric scale
- Hexagonal ground base
Tekniske data
Tekniske data
| Varebeskrivelse | Graduated 25 to 500mL |
| Base Type | Hexagonal |
| Kalibrering | To Deliver |
| Til brug med (udstyr) | Safe Gard Bumper |
| Skala farve | White |
| Form | Round |
| Certificeringer/compliance | ASTM E438, USP Type I |
| Klasse | A |
| Højde (engelsk) | 14.76 in. |
| Højde (metrisk) | 375 mm |
| Vis mere |