Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Mærkekromatografikolonne
Artikelnummer. p-3208013
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
19 mm
22 mm
Kolonnekapacitet:
25 mL
45 mL
80 mL
120 mL
200 mL
Inkluderer:
PTFE stophanesamling
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11837413
Brand: DWK Life Sciences 1780011500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lækagesikker pasform med alle PTFE-stophaner
  • Forstærket top
  • Bearbejdet underende
  • O-ring tilføjet
  • Væsketæt forsegling over 0 til 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk). 0 til 100 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Type Kromatografisøjle
Kolonnekapacitet 45 mL
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Inkluderer PTFE stophanesamling