Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Mærkekromatografikolonne
Artikelnummer. 12591467
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
19 mm
22 mm
Kolonnekapacitet:
25 mL
45 mL
80 mL
120 mL
200 mL
Inkluderer:
PTFE stophanesamling
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Kolonnekapacitet Inkluderer Pakningsstørrelse
12591467 300 mm 11 mm 25 mL PTFE stophanesamling Hver
11837413 500 mm 11 mm 45 mL PTFE stophanesamling Hver
11847413 300 mm 19 mm 80 mL PTFE stophanesamling Hver
11877413 500 mm 22 mm 200 mL PTFE stophanesamling Hver
11867413 300 mm 22 mm 120 mL PTFE stophanesamling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12591467 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1780011300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    894.60 DKK
    739.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 154.72 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-04-2027
Lækagesikker pasform med alle PTFE-stophaner
  • Forstærket top
  • Bearbejdet underende
  • O-ring tilføjet
  • Væsketæt forsegling over 0 til 100 °C
Tekniske data
Kolonnekapacitet 25 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Glas
Inkluderer PTFE stophanesamling
Temperaturområde (metrisk). 0 til 100 °C
Type Kromatografisøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm