Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Mærkekromatografikolonne
Artikelnummer. 11837413
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
19 mm
22 mm
Kolonnekapacitet:
25 mL
45 mL
80 mL
120 mL
200 mL
Inkluderer:
PTFE stophanesamling
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Kolonnekapacitet Inkluderer unitSize
11837413 500 mm 11 mm 45 mL PTFE stophanesamling Hver
12591467 300 mm 11 mm 25 mL PTFE stophanesamling Hver
11847413 300 mm 19 mm 80 mL PTFE stophanesamling Hver
11877413 500 mm 22 mm 200 mL PTFE stophanesamling Hver
11867413 300 mm 22 mm 120 mL PTFE stophanesamling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11837413 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1780011500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lækagesikker pasform med alle PTFE-stophaner
  • Forstærket top
  • Bearbejdet underende
  • O-ring tilføjet
  • Væsketæt forsegling over 0 til 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet 45 mL
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Inkluderer PTFE stophanesamling
Temperaturområde (metrisk). 0 til 100 °C
Type Kromatografisøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm