Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ -51 mærkegenanvendelige serologiske pipetter med værktøjsåbning
Beskrivelse
Hærdet spids med permanent brun skæl smeltet sammen til ensartet borerør uden ætsning
- Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav.
- Top-enden er blevet designet til at acceptere bomuldspropper i alle størrelser.
- Designet ud fra ASTM Specifikation E1044, Style II-krav.
Ordreinfo
Stik medfølger ikke.
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud. Designet fra ASTM™ E 1044.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,02 ml |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1044 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Syfilistest, VDRL-tests |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Længde (engelsk) | 13,77 tommer. |
| Mængde | 12/Cs. |
| Tip stil | Hærdet |
| Vis mere |