Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ -51 mærkegenanvendelige serologiske pipetter med værktøjsåbning
Artikelnummer. 11858472
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
Farve:
Blue
Orange
Rød
Sort
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Farve unitSize
11858472 0.2 mL 0.01 mL Sort Pakke med 6
11878532 1 mL 0.1 mL Rød Pakke med 12
11888472 5 mL 0.1 mL Blue Pakke med 12
11878472 25 mL 0.1 mL White Pakke med 12
11848472 10 mL 0.1 mL Orange Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11858472 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 37034A210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hærdet spids med permanent brun skæl smeltet sammen til ensartet boring uden ætsning
Ordreinfo
Stik medfølger ikke.
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud. Designet fra ASTM™ E 1044.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E1044
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Tolerance ±0,008 ml
Farve Sort
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Længde (metrisk) 295 mm
Type Serologisk pipette