Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ -51 mærkegenanvendelige serologiske pipetter med værktøjsåbning
Volumen (metrisk):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
Farve:
Blue
Orange
Rød
Sort
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Hærdet spids med permanent brun skæl smeltet sammen til ensartet boring uden ætsning
Ordreinfo
Stik medfølger ikke.
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud. Designet fra ASTM™ E 1044.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E1044 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Uddannet | Yes |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Længde (engelsk) | 13.77 in. |
| Tolerance | ±0.06 mL |
| Farve | Orange |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Type | Serological Pipet |