Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Lukninger
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm almindelige kulturrør
16 mm almindelige kulturrør
18 mm almindelige kulturrør
25 mm kulturrør med glat ende
38 mm almindelige kulturrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Fås i naturlig (klar) eller valg af fire farver
- For plain-end culture tubes
- Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
- Polypropylene
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Push Cap |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Neutral |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 25 mm kulturrør med glat ende |
| Engangs | Reusable |