Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Lukninger
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm almindelige kulturrør
16 mm almindelige kulturrør
18 mm almindelige kulturrør
25 mm kulturrør med glat ende
38 mm almindelige kulturrør
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beschreibung
Fås i naturlig (klar) eller valg af fire farver
- Til almindelige dyrkningsrør
- Hold rørets indhold sterilt uden behov for bomuldstilstopning
- Polypropylen
- Autoklaverbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Trykhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Neutral |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 13 mm almindelige kulturrør |
| Engangs | Genanvendelig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur