Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Lukninger
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm almindelige kulturrør
16 mm almindelige kulturrør
18 mm almindelige kulturrør
25 mm kulturrør med glat ende
38 mm almindelige kulturrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Fås i naturlig (klar) eller valg af fire farver
- Til almindelige dyrkningsrør
- Hold rørets indhold sterilt uden behov for bomuldstilstopning
- Polypropylen
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trykhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Blå |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 18 mm almindelige kulturrør |
| Engangs | Genanvendelig |