Beskrivelse
Fås i naturlig (klar) eller valg af fire farver
- Til almindelige dyrkningsrør
- Hold rørets indhold sterilt uden behov for bomuldstilstopning
- Polypropylen
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trykhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Grøn |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 16 mm almindelige kulturrør |
| Engangs | Genanvendelig |