Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Lukninger
Artikelnummer. 10349594
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm almindelige kulturrør
16 mm almindelige kulturrør
18 mm almindelige kulturrør
25 mm kulturrør med glat ende
38 mm almindelige kulturrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10349594
Brand: DWK Life Sciences 7366038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i naturlig (klar) eller valg af fire farver
  • Til almindelige dyrkningsrør
  • Hold rørets indhold sterilt uden behov for bomuldstilstopning
  • Polypropylen
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Trykhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Farve Neutral
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 38 mm almindelige kulturrør
Engangs Genanvendelig