Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Lukninger
Artikelnummer. 10195414
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm almindelige kulturrør
16 mm almindelige kulturrør
18 mm almindelige kulturrør
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm almindelige kulturrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10195414 Blå 16 mm almindelige kulturrør Pakke med 1000
11758283 Neutral 13 mm almindelige kulturrør Pakke med 500
10399924 Neutral 16 mm almindelige kulturrør Pakke med 1000
11760734 Neutral 25 mm Plain-end Culture Tubes Pakke med 250
10349594 Neutral 38 mm almindelige kulturrør Pakke med 250
10389354 Rød 13 mm almindelige kulturrør Pakke med 1000
10616285 Grøn 13 mm almindelige kulturrør Pakke med 1000
10647245 Gul 13 mm almindelige kulturrør Pakke med 1000
10084554 Blå 13 mm almindelige kulturrør Pakke med 1000
10024174 Rød 16 mm almindelige kulturrør -
10369934 Gul 16 mm almindelige kulturrør -
10451815 Grøn 16 mm almindelige kulturrør -
10626285 Grøn 18 mm almindelige kulturrør -
10492375 Blå 18 mm almindelige kulturrør -
10257774 Gul 18 mm almindelige kulturrør -
10638205 Gul 25 mm Plain-end Culture Tubes Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10195414 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7366516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2112.00 DKK
    1185.08 DKK / Pakke med 1000
    Spare 926.92 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Fås i naturlig (klar) eller valg af fire farver
  • Til almindelige dyrkningsrør
  • Hold rørets indhold sterilt uden behov for bomuldstilstopning
  • Polypropylen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Trykhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 16 mm almindelige kulturrør
Engangs Genanvendelig