Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Lukninger
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm almindelige kulturrør
16 mm almindelige kulturrør
18 mm almindelige kulturrør
25 mm kulturrør med glat ende
38 mm almindelige kulturrør
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Fås i naturlig (klar) eller valg af fire farver
- Til almindelige dyrkningsrør
- Hold rørets indhold sterilt uden behov for bomuldstilstopning
- Polypropylen
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trykhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Rød |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 16 mm almindelige kulturrør |
| Engangs | Genanvendelig |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyltrimethoxysilane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.