Få mere at vide
Kifunensine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kifunensine |
| CAS | 109944-15-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Kifunensine - Bio-X TM |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C(=O)N12 |
| IUPAC navn | (5R,6R,7S,8R,8aS)-6,7,8-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridin-2,3-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.19 |
| Vis mere |