Få mere at vide
Kifunensine Diacetonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kifunensine diacetonide |
| CAS | 134234-43-8 |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O6/c1-13(2)19-5-6-7(20-13)8-9(22-14(3,4)21-8)10-15-11(17)12(18)16(6)10/h6-10H,5H2,1-4H3,(H,15,17)/t6-,7-,8+,9+,10+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@@H]2[C@@H](O1)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]4NC(=O)C(=O)N24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.32 |
| Formel vægt | 312.1321 |