missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kif15-IN-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479467
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479467 5 mg
16447006 100 mg
16426928 10 mg
16412987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16479467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY159495mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Kif15-IN-2 is an inhibitor of the mitotic kinesin Kif15, and is used for the research of cellular proliferative diseases.

Kif15-IN-2 is an inhibitor of the mitotic kinesin Kif15, and is used for the research of cellular proliferative diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Kif15-IN-2
Fysisk form Solid
CAS 672926-33-9
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20N6O4S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (45.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1N2)N([C@@H](C(C)C)C(NC3=NC(C)=C(C4=NN=C(C)O4)S3)=O)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 440.48
Formel vægt 440.48
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.