Få mere at vide
Kif15-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Kif15-IN-1 is an inhibitor of the mitotic Kinesin family member 15 (Kif15), and is used for the research of cellular proliferative diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kif15-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 672926-32-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22N4O5S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.30 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1N2)N([C@@H](C(C)C)C(NC3=NC(C)=C(C(OCC)=O)S3)=O)C2=O |
| Vis mere |