Få mere at vide
Novus Biologicals™ KIF14 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18321909 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18321909
Brand: Novus Biologicals™ H00009928T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
Mål KIF14
Synonym KIAA0042MGC142302, kinesin family member 14, kinesin-like protein KIF14
Gen symbol KIF14