Få mere at vide
Kieselguhr
Artikelnummer. p-7080505
Mængde:
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
Artikelnummer. 11403770
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089381.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.08 g/mol
Kiselgur anvendes som et filtreringshjælpemiddel, mildt slibemiddel i produkter, herunder metalpudser og tandpasta, absorberende til væsker, matteringsmiddel til belægninger, forstærkende fyldstof i plast og gummi, anti-blok i plastfilm, porøs støtte til kemiske katalysatorer, kattegrus, aktivator i blodkoagulationsundersøgelser af en dynamit-inkomponent, en stabiliserende komponent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61790-53-2
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kieselguhr
Smeltepunkt >1300°C (decomposition)
Farve Creme til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn dioxosilan
Lugt Odorless
Tæthed 2.0 g/mL