missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kieselguhr, Purified, Calcined, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15835070
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastic Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15835070 1 kg Plastic Bottle
15825070 250 g Plastic Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15835070 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1079101000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 68855-54-9
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.988
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn disodium;carbonate
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]

Tekniske data

Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation <0.001g/L
Emballage Plastic Bottle
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.